Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8G10, monoclonal
Application:
FACS, IHC, WB
Citations:
6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
hamster (Syrian)
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
8G10, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOTCH1(4851)
General description
Notch 1 jest białkiem błonowym typu 1, które służy jako receptor dla związanych z błoną ligandów jagged-1 i -2 oraz delta-1 w celu regulacji determinacji losu komórek poprzez wdrażanie programów różnicowania, proliferacji i apoptozy. Po związaniu ligandu, wewnątrzkomórkowa domena Notch (NICD) jest uwalniana przez proteolityczne przetwarzanie, a następnie przemieszcza się do jądra, gdzie tworzy aktywny transkrypcyjnie kompleks z RBP-J kappa w celu aktywacji genów wzmacniacza locus split. Notch-1 może być również zaangażowany w specyfikację i/lub różnicowanie komórek oraz determinację segmentów ciała w zarodku po implantacji. U dorosłych zwierząt Notch-1 ulega wysokiej ekspresji w mózgu, płucach i grasicy, przy niższych poziomach ekspresji w śledzionie, szpiku kostnym, rdzeniu kręgowym, oczach, gruczole sutkowym, wątrobie, jelitach, mięśniach szkieletowych, nerkach i sercu.
Immunogen
Białko fuzyjne GST zawierające aminokwasy 1299-1492 mysiego Notch 1
Epitop: zewnątrzkomórkowy
Application
Użyj przeciwciała anty-Notch 1, zewnątrzkomórkowego, klonu 8G10 (przeciwciało monoklonalne chomika syryjskiego) zwalidowanego w FC, WB, IHC w celu wykrycia Notch 1 znanego również jako Motch A, mT14, p300.
Western blot
Immunohistochemia na zamrożonych skrawkach tkanek utrwalonych paraformaldehydem.
Cytometria przepływowa
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia na zamrożonych skrawkach tkanek utrwalonych paraformaldehydem.
Cytometria przepływowa
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Transcription Factors
Biochem/physiol Actions
Reaguje z naturalnym i rekombinowanym Notch1. Rozpoznaje pasmo migrujące przy około 300 kDa na Western blot ekstraktów białkowych szczurów i myszy. W niektórych próbkach obserwuje się krzyżowo reagujące pasmo migrujące przy około 230 kDa i uważa się, że odpowiada ono przetworzonemu fragmentowi zewnątrzkomórkowemu Notch 1.
Physical form
Nieoczyszczony supernatant hodowli tkankowej z systemu perfuzji, przefiltrowany przez membranę 0,2 mikrona przed fiolkowaniem. Produkt zawiera 20% FBS i cyprofloksacynę w końcowym stężeniu 10 μg/ml.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
KONTROLA POZYTYWNA: mózg, płuca, grasica.
KONTROLA POZYTYWNA: mózg, płuca, grasica.
Other Notes
Zastępuje: 04-1046
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany