Kluczowe dokumenty
MAB443
Sigma-Aldrich
Anti-Estrogen Receptor Antibody, clone AER304
ascites fluid, clone AER304, Chemicon®
Synonim(y):
ER
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AER304, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, human, chicken, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ESR1(2099)
Specyficzność
Estrogen receptor 67kD hormone binding subunit. Epitope localized between aa 120-170.
Immunogen
Bovine estrogen receptor.
Epitope: a.a. 120-170
Zastosowanie
Anti-Estrogen Receptor Antibody, clone AER304 is a Mouse Monoclonal Antibody for detection of Estrogen Receptor also known as ER & has been validated in EMSA, IP, WB & IHC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Western blot (human)
Immunoprecipitation (human)
Immunohistochemistry (mouse)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Powiązanie
Replaces: 04-227
Postać fizyczna
Liquid
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shyam Nathan et al.
Breast cancer research and treatment, 166(3), 681-693 (2017-08-16)
We previously identified small molecules that fit into a BRCA1-binding pocket within estrogen receptor-alpha (ERα), mimic the ability of BRCA1 to inhibit ERα activity ("BRCA1-mimetics"), and overcome antiestrogen resistance. One such compound, the hydrochloride salt of NSC35446 ("NSC35446.HCl"), also inhibited