Merck
MAB4407
Przeciwciało anty-HESCA-1, klon 051007-4A5
clone 051007-4A5, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Human Embryonic Stem Cell Antigen-1
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
051007-4A5, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, ICC, IF, IHC
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
051007-4A5, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
isotype
IgMκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
FCMAB113A4MAB4360C3FCMAB141A4
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
051007-4A5, monoclonal
clone
10H11.2, monoclonal
clone
TRA-1-60, monoclonal
clone
monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
General description
200 kDa
Ewolucja naszego rozumienia biologii pluripotencjalnych i dorosłych komórek macierzystych wymaga specyficznych narzędzi badawczych, aby umożliwić charakterystykę, izolację i ekspansję komórek macierzystych. HESCA-1, opracowany we współpracy z Abeome Corporation, jest pierwszym z serii nowych przeciwciał dla ludzkich embrionalnych komórek macierzystych, stworzonych w celu zapewnienia naukowcom tych potrzebnych narzędzi. To nowe przeciwciało monoklonalne rozpoznaje nowo odkryte białko o masie powierzchniowej 200 kDa, które, jak wykazano, ulega ekspresji w populacjach pluripotencjalnych ludzkich embrionalnych komórek macierzystych (hESC).
Immunogen
Linia komórkowa BG01v hES
Application
Wykryj HESCA-1 (Human Embryonic Stem Cell Antigen-1) za pomocą tego przeciwciała anty-HESCA-1, klon 051007-4A5 zatwierdzony do stosowania w IC, IH, IF, FC.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Biochem/physiol Actions
Reaktywność z innymi gatunkami nie została określona.
To przeciwciało jest dodatnie w badaniu immunofluorescencyjnym wobec linii ludzkich embrionalnych komórek macierzystych (hES) H1, BG-01, BG01v i BF02; jednakże jest niereaktywne wobec zróżnicowanych komórek macierzystych w potworniakach i powszechnych liniach zasilających, takich jak MEF, D-551 i Hs27. Reaktywność z innymi liniami hES nie została jeszcze określona.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w 0,02 M PBS, 0,25 NaCl, pH 7,6 z 0,1% azydkiem sodu
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB440704053252398414