Merck
MAB4401
Przeciwciało anty-Oct-4, klon 10H11.2
clone 10H11.2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Octamer-binding transcription factor 3, POU class 5 homeobox 1, POU domain class 5, transcription factor 1, POU domain, class 5, transcription factor 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein, octamer-binding transcription factor-3
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
10H11.2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, FACS, ICC, WB
Citations:
69
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
clone
10H11.2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POU5F1(5460)
General description
44 kDa
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne do wykrywania ludzkiego Oct-4.
Wykazano, że Octamer-4 (Oct-4), członek rodziny czynników transkrypcyjnych POU, jest niezbędny do tworzenia samoodnawiających się pluripotencjalnych komórek macierzystych. Podczas embriogenezy ekspresja Oct-4 jest ograniczona do pluripotencjalnych komórek wewnętrznej masy komórkowej (ICM), które przyczyniają się do tworzenia wszystkich typów komórek płodowych. Ten związek między Oct-4 i pluripotencją sprawił, że ten czynnik transkrypcyjny stał się markerem pluripotencjalnych komórek macierzystych. Niezróżnicowane ludzkie i mysie pluripotencjalne embrionalne komórki macierzyste (ES) i embrionalne komórki rakowe (EC) wykazują ekspresję Oct-4. Dodatkowo, mysie embrionalne komórki zarodkowe (EG) również wykazują ekspresję Oct-4. Po różnicowaniu komórek macierzystych poziom ekspresji Oct-4 spada. Ekspresja Oct-4 przez ludzkie komórki EG nie jest znana.
Application
Cytometria przepływowa: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w FC.
ELISA: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w teście ELISA.
Immunocytochemia: Poprzednia partia tego przeciwciała została użyta w IC. Komórki H9 w hodowli na warstwie podajnika mysich fibroblastów embrionalnych znakowano standardowym protokołem pośredniej IF. Znakowanie Oct-4 na zielono, DAPI na niebiesko i SSEA-3 (MAB4303 na czerwono).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj Oct-4 za pomocą tego przeciwciała anty-Oct-4, klon 10H11.2 zatwierdzony do stosowania w WB, FC, IC, ELISA.
Biochem/physiol Actions
Klon silnie reaguje ze specyficznym wiązaniem jądrowym z ludzkimi komórkami ES i słabo reaguje krzyżowo z mysimi komórkami ES.
Reaguje tylko z ludzkim Oct-4 i wykrywa izoformę Oct-4A. (Uwaga: należy zamówić nr katalogowy MAB4419 do użytku z mysimi embrionalnymi komórkami macierzystymi).
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkich zarodkowych komórek macierzystych.
Evaluated by western blot on mouse P1 brain lysates.
Western Blotting: 1:500 dilution of this antibody detected Oct-4 on 10 µg of mouse P1 brain lysates
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microporous membrane growth substrates for embryonic stem cell culture and differentiation.
Steven D Sheridan,Sonia Gil,Matthew Wilgo,Aldo Pitt
Methods in Cell Biology null
Efficient derivation of embryonic stem cells from nuclear transfer and parthenogenetic embryos derived from cryopreserved oocytes.
Sung LY, Chang CC, Amano T, Lin CJ, Amano M, Treaster SB, Xu J, Chang WF, Nagy ZP, Yang X, Tian XC
Cellular Reprogramming null
Chen Liu et al.
PloS one, 9(9), e108239-e108239 (2014-09-27)
Annulus fibrosus (AF) injuries can lead to substantial deterioration of intervertebral disc (IVD) which characterizes degenerative disc disease (DDD). However, treatments for AF repair/regeneration remain challenging due to the intrinsic heterogeneity of AF tissue at cellular, biochemical, and biomechanical levels.
Lingjun Rao et al.
Nature communications, 9(1), 126-126 (2018-01-11)
The generation of functional skeletal muscle tissues from human pluripotent stem cells (hPSCs) has not been reported. Here, we derive induced myogenic progenitor cells (iMPCs) via transient overexpression of Pax7 in paraxial mesoderm cells differentiated from hPSCs. In 2D culture
Targeting cancer stem cells through L1CAM suppresses glioma growth.
Bao, S; Wu, Q; Li, Z; Sathornsumetee, S; Wang, H; McLendon, RE; Hjelmeland, AB; Rich, JN
Cancer Research null
Produkty
Czynniki wzrostu fibroblastów (FGF) regulują szlaki rozwojowe i kształtowanie mezodermy/ektodermy we wczesnym rozwoju embrionalnym.
Podłoża do różnicowania neuronalnego ludzkich iPSC i protokoły stosowane do generowania neuronalnych komórek macierzystych, neuronów i komórek glejowych.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Zobacz wszystko
Powiązane treści
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB440104053252666629