MAB4356C3
Anti-DPPA-2 Antibody, clone 6C1.2, Cy3 conjugate
clone 6C1.2, from mouse, CY3 conjugate
Synonim(y):
Pluripotent embryonic stem cell-related gene 1 protein, developmental pluripotency associated 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
CY3 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6C1.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Dppa2(73703)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Mouse Embryonic Stem Cells (SCR012).
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2