Kluczowe dokumenty
MAB4150
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MRP2, CT, klon M2 III-6
culture supernatant, clone M2 III-6, Chemicon®
Synonim(y):
cMOAT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M2 III-6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
informacje o genach
human ... ABCC2(1244)
Specyficzność
Przeciwciało to reaguje z wewnętrznym epitopem MRP2, białka transbłonowego o masie 190-200 kDa, znanego wcześniej jako kanalikowy transporter anionów wielonarządowych (cMOAT). MRP2 jest członkiem rodziny MRP białek związanych z opornością wielolekową, a nadekspresję MRP2 zaobserwowano w podzbiorze linii komórkowych opornych na cisplatynę. Przeciwciało to nie reaguje krzyżowo z produktami ludzkich genów MDR1, MRP1, MRP3 lub MRP5.
Immunogen
Bakteryjne białko fuzyjne MRP2 zawierające 202-aa C-terminalny koniec
Epitop: C-terminus
Zastosowanie
Western blotting: 1:20 - 1:50 z anty-mysim HRP
Immunocytochemia: 1:20 - 1:50 na preparatach cytospin utrwalonych acetonem
Immunohistochemia: 1:20 na utrwalonych acetonem zamrożonych skrawkach tkanek; 1:20 na utrwalonych formaldehydem tkankach zatopionych w parafinie (obróbka wstępna 0,01M cytrynianem, pH 6,0, w dH2O w 100ºC przez 5 minut, powtórzona 3 razy).
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj MRP2 przy użyciu tego przeciwciała anty-MRP2, koniec C, klon M2 III-6 zatwierdzony do stosowania w WB, IC, IH, IH(P).
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Toxicology & Drug Resistance
Postać fizyczna
Płyn zawierający 0,7% BSA i 0,1% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C przez okres do 6 miesięcy. W przypadku przechowywania długoterminowego przechowywać w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C C Paulusma et al.
Science (New York, N.Y.), 271(5252), 1126-1128 (1996-02-23)
The human Dubin-Johnson syndrome and its animal model, the TR(-) rat, are characterized by a chronic conjugated hyperbilirubinemia. TR(-) rats are defective in the canalicular multispecific organic anion transporter (cMOAT), which mediates hepatobiliary excretion of numerous organic anions. The complementary
Clock and ATF4 transcription system regulates drug resistance in human cancer cell lines.
Igarashi, T; Izumi, H; Uchiumi, T; Nishio, K; Arao, T; Tanabe, M; Uramoto, H; Sugio et al.
Oncogene null
Qinghong Li et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 14(2), 295-310 (2022-04-15)
UNC45A is a myosin (co-)chaperone, and mutations in the UNC45A gene were recently identified in osteo-oto-hepato-enteric (O2HE) syndrome patients presenting with congenital diarrhea and intrahepatic cholestasis. Congenital diarrhea and intrahepatic cholestasis are also the prime symptoms in patients with microvillus
Cifford W Mason et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 39(6), 1000-1007 (2011-03-25)
Fetal drug exposure is determined by the type and concentration of placental transporters, and their regulation is central to the development of new treatments and delivery strategies for pregnant women and their fetuses. We tested the expression of several clinically