Przejdź do
MAB4147
Przeciwciało anty-MRP1, klon MRPm5
clone MRPm5, Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki13 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
MRPm5, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, IHC (p), WB
Citations:
9
1940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 sierpnia 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1968
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
tissue culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MRPm5, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... ABCC1(4363)
Immunogen
Bakteryjne białko fuzyjne MRP1 zawierające aminokwasy 986-1204 białka.
Application
Western blotting
Immunohistochemia: 1:20 na utrwalonych acetonem zamrożonych skrawkach tkanek lub skrawkach tkanek zatopionych w parafinie
Cytometria przepływowa
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj MRP1 za pomocą tego przeciwciała anty-MRP1, klon MRPm5 zatwierdzony do stosowania w FC, WB, IH, IH(P).
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Toxicology & Drug Resistance
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało to reaguje z wewnętrznym epitopem MRP1, transbłonowego białka transportera o masie 180-195 kDa, ulegającego nadekspresji w różnych ludzkich liniach komórkowych nowotworów MDR innych niż P-glikoproteiny. Przeciwciało nie reaguje krzyżowo z ludzkimi produktami genów MDR1 i MDR3.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony z supernatantu hodowli tkankowej, bez surowicy. Płyn zawierający 0,7% BSA i 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Może być przechowywany w temperaturze 2-8°C do krótkotrwałego użytku. Unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB4122MAB4150MAB4120
description
clone MRPm5, Chemicon®, from mouse
description
culture supernatant, clone MRPm6, Chemicon®
description
culture supernatant, clone M2 III-6, Chemicon®
description
culture supernatant, clone JSB-1, Chemicon®
antibody form
tissue culture supernatant
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, hamster
clone
MRPm5, monoclonal
clone
MRPm6, monoclonal
clone
M2 III-6, monoclonal
clone
JSB-1, monoclonal
UniProt accession no.
P33527
UniProt accession no.
P33527
UniProt accession no.
Q92887
UniProt accession no.
P08183
Gene Information
human ... ABCC1(4363)
Gene Information
human ... ABCC1(4363)
Gene Information
human ... ABCC2(1244)
Gene Information
human ... ABCB1(5243)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)