Kluczowe dokumenty
MAB394-100UG
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw β-hydroksylazie dopaminy, klon 4F10.2
clone 4F10.2, Chemicon®, from mouse
Wybierz wielkość
100 μG
8340,00 zł
8340,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
8340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
8340,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
saporin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F10.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunolesioning: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Dbh(25699)
Specyficzność
B-hydroksylaza dopaminyDBH jest produktem pojedynczego genu, który istnieje jako enzym cytozolowy, jako białko błonowe i jest wydzielany do krążenia (Lewis & Asnani, 1992). Ze względu na czas przebywania jako białko związane z błoną plazmatyczną, może być stosowany jako środek celujący do neuronów. Neurony docelowe obejmują pozazwojowe neurony współczulne oraz wszystkie neurony noradrenergiczne i adrenergiczne ośrodkowego układu nerwowego. Jako taki anty-DBH-SAP może być stosowany do wytwarzania ostrej obwodowej niewydolności autonomicznej w modelu ludzkiej choroby. Może być również stosowany do analizy behawioralnych skutków ablacji noradrenergicznej lub adrenergicznej. Po wstrzyknięciu dokomorowym, neurony noradrenergiczne miejsca sinawego są eliminowane (Wiley & Lappi, 1994). Przeciwciało i immunotoksyna ulegają transportowi wstecznemu.
MAB308 jest niesprzężonym przeciwciałem monoklonalnym.
Zastosowanie
Immunotoksyna
Wykrywaj β-hydroksylazę dopaminy za pomocą przeciwciała anty-Dopamine β Hydroxylase-SAP, klon 4F10.2 zatwierdzony do stosowania w 0.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Postać fizyczna
Saporin Conjugated. Sterylny płyn. Dostarczany w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami. Nie zawiera konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Materiał powinien być przechowywany w temperaturze -80°C przez okres do sześciu miesięcy w sterylnych warunkach. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carolina Rocha-Pereira et al.
Journal of pharmacological sciences, 122(2), 59-70 (2013-06-21)
In hypertension, vascular reactivity alterations have been attributed to numerous factors, including higher sympathetic innervation/adenosine. This study examined the modulation of adenosine receptors on vascular sympathetic nerves and their putative contribution to higher noradrenaline spillover in hypertension. We assessed adenosine
M J Picklo et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 275(2), 1003-1010 (1995-11-01)
Anti-dopamine beta-hydroxylase immunotoxin (DHIT) is an antibody-targeted noradrenergic lesioning tool comprised of a monoclonal antibody against the noradrenergic enzyme, dopamine beta-hydroxylase, conjugated to saporin, a ribosome-inactivating protein. Noradrenergic-neuron specificity and completeness and functionality of sympathectomy were assessed. Adult, male Sprague-Dawley
C C Wrenn et al.
Brain research, 740(1-2), 175-184 (1996-11-18)
The ability to create lesions of discrete neuronal populations is an important strategy for clarifying the function of these populations. The power of this approach is critically dependent upon the selectivity of the experimental lesioning technique. Anti-neuronal immunotoxins offer an
Soluble and membrane-bound forms of dopamine beta-hydroxylase are encoded by the same mRNA.
Lewis, E J and Asnani, L P
The Journal of Biological Chemistry, 267, 494-500 (1992)