Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
N5/22, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
N5/22, monoclonal
species reactivity
rabbit, bovine, human, pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALD1(800)
General description
Caldesmon jest białkowym składnikiem cienkich włókien miofibryli mięśni gładkich. Jest
jest również zlokalizowany we włóknach naprężeniowych fibroblastów. Caldesmon został zidentyfikowany jako
białko wiążące Ca2+ / kalmodulinę o masie cząsteczkowej 120-150 kDa (H-Caldesmon)
i 70-80 kDa (L-Caldesmon). H-Caldesmon jest główną izoformą w mięśniach gładkich
podczas gdy L-Caldesmon występuje najczęściej w komórkach niemięśniowych. Caldesmon jest zdolny do
wiązać dwie cząsteczki kalmoduliny, po jednej na każdym końcu białka. Dodatkowo,
Caldesmon jest białkiem wiążącym aktynę, miozynę i tropomiozynę. Ludzki L-Caldesmon
jest białkiem o długości 538 aminokwasów i ruchliwości 80 kDa. In vitro, L-Caldesmon hamuje
ATPazę aktomiozyny w sposób zależny od F-aktyny. L-Caldesmon może odgrywać
ważną funkcję w procesach ruchowych, takich jak wydzielanie i ruch organelli.
jest również zlokalizowany we włóknach naprężeniowych fibroblastów. Caldesmon został zidentyfikowany jako
białko wiążące Ca2+ / kalmodulinę o masie cząsteczkowej 120-150 kDa (H-Caldesmon)
i 70-80 kDa (L-Caldesmon). H-Caldesmon jest główną izoformą w mięśniach gładkich
podczas gdy L-Caldesmon występuje najczęściej w komórkach niemięśniowych. Caldesmon jest zdolny do
wiązać dwie cząsteczki kalmoduliny, po jednej na każdym końcu białka. Dodatkowo,
Caldesmon jest białkiem wiążącym aktynę, miozynę i tropomiozynę. Ludzki L-Caldesmon
jest białkiem o długości 538 aminokwasów i ruchliwości 80 kDa. In vitro, L-Caldesmon hamuje
ATPazę aktomiozyny w sposób zależny od F-aktyny. L-Caldesmon może odgrywać
ważną funkcję w procesach ruchowych, takich jak wydzielanie i ruch organelli.
Immunogen
Epitop: mięśnie gładkie
Surowy ekstrakt z mięśni gładkich macicy dorosłego człowieka.
Application
Western blot. Sugerowany bufor blokujący to TBS-Tween z 2% BSA. Sugerowany bufor rozcieńczający to TBS-Tween z 0,05% azydkiem sodu. Preferowany procent żelu to 7% i/lub 4-20% (lub podobny) żel gradientowy.
Immunohistochemia na zamrożonych i zatopionych w parafinie skrawkach tkanek. Sugerowane utrwalanie zamrożonych skrawków tkanek to utrwalanie acetonem przez 6 minut w temperaturze pokojowej. W przypadku utrwalonych w formalinie skrawków tkanek zatopionych w parafinie: mikrofale w 0,01 M buforze cytrynianowym (pH 6,0) przez 8-10 minut (należy pamiętać, że wszystkie mikrofale różnią się i może być konieczne dostosowanie), a następnie trawienie enzymatyczne (0,01% pronaza przez 10 minut). Sugerowanym środkiem blokującym jest płodowa surowica bydlęca. Przeciwciało zostało również z powodzeniem zastosowane na utrwalonej tkance metylo-karnoy.
Immunocytochemia
Immunoprecypitacja. Sugerowany bufor ekstrakcyjny to 20 mM Tris-HCl, pH 7,4, 150 mM NaCl, 1% Triton X-100, 0,1% SDS, 0,5% kwas dezoksycholowy-NaCl i 0,5 mM PMSF. Końcowa objętość reakcji wynosi 1 ml, a sugerowanym czynnikiem wychwytującym jest sprzężona z agarozą anty-mysia IgG.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia na zamrożonych i zatopionych w parafinie skrawkach tkanek. Sugerowane utrwalanie zamrożonych skrawków tkanek to utrwalanie acetonem przez 6 minut w temperaturze pokojowej. W przypadku utrwalonych w formalinie skrawków tkanek zatopionych w parafinie: mikrofale w 0,01 M buforze cytrynianowym (pH 6,0) przez 8-10 minut (należy pamiętać, że wszystkie mikrofale różnią się i może być konieczne dostosowanie), a następnie trawienie enzymatyczne (0,01% pronaza przez 10 minut). Sugerowanym środkiem blokującym jest płodowa surowica bydlęca. Przeciwciało zostało również z powodzeniem zastosowane na utrwalonej tkance metylo-karnoy.
Immunocytochemia
Immunoprecypitacja. Sugerowany bufor ekstrakcyjny to 20 mM Tris-HCl, pH 7,4, 150 mM NaCl, 1% Triton X-100, 0,1% SDS, 0,5% kwas dezoksycholowy-NaCl i 0,5 mM PMSF. Końcowa objętość reakcji wynosi 1 ml, a sugerowanym czynnikiem wychwytującym jest sprzężona z agarozą anty-mysia IgG.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj Caldesmon za pomocą tego przeciwciała anty-Caldesmon, mięśnie gładkie, klon N5/22 zatwierdzony do stosowania w IP, WB, IC, IH(P).
Research Category
Metabolism
Metabolism
Research Sub Category
Muscle Physiology
Muscle Physiology
Biochem/physiol Actions
Caldesmon, mięśnie gładkie. W metodzie Western blot przeciwciało rozpoznaje białko o masie 150 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Płyn w 0,02M buforze fosforanowym z 0,25M NaCl i 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
KONTROLA POZYTYWNA:
Mięśnie gładkie (np. błona środkowa tętnicy). Kontrola negatywna: dowolna tkanka niemięśniowa (np. błona środkowa tętnicy).
KONTROLA POZYTYWNA:
Mięśnie gładkie (np. błona środkowa tętnicy). Kontrola negatywna: dowolna tkanka niemięśniowa (np. błona środkowa tętnicy).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-590
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAB3576 | 04053252503856 |