Kluczowe dokumenty
MAB3468
Sigma-Aldrich
Anti-β Galactosidase Antibody, clone DC1-4C7
ascites fluid, clone DC1-4C7, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DC1-4C7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
E. coli, vertebrates
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLB1(2720)
Specyficzność
Beta galactosidase.
Immunogen
Beta galactosidase from E. coli.
Zastosowanie
Anti-β Galactosidase Antibody, clone DC1-4C7 is an antibody against β Galactosidase for use in ELISA & WB.
Research Category
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Epitope Tags
Western blot
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Powiązanie
Replaces: MAB1802
Postać fizyczna
Liquid. Contains no preservative.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functional and topological analysis of the Burkholderia cenocepacia priming glucosyltransferase BceB, involved in the biosynthesis of the cepacian exopolysaccharide.
Videira, PA; Garcia, AP; Sa-Correia, I
Journal of Bacteriology null
Eran Perlson et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(31), 9903-9917 (2009-08-07)
Retrograde axonal transport of cellular signals driven by dynein is vital for neuronal survival. Mouse models with defects in the retrograde transport machinery, including the Loa mouse (point mutation in dynein) and the Tg(dynamitin) mouse (overexpression of dynamitin), exhibit mild