Merck
MAB336-C
Przeciwciało anty-syntaksyna-1A, klon SP8 (bez wodobrzusza)
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SP8, monoclonal
Application:
ELISA, IF, IHC, WB, activity assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Level
antibody form
purified antibody
clone
SP8, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
mouse, rat, guinea pig, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
ELISA: suitable, activity assay: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunoprecypitacja białek ludzkiego mózgu z EP10 (nr kat. MAB332).
~33 kDa obserwowane
Application
Epitop: a.a. 4-190
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że klon SP8 reaguje ze wszystkimi czterema splicowanymi izoformami. Klon SP8 reaguje z rekombinowanym fragmentem syntaksyny-1A a.a. 4-190 wyrażonym w E. coli, co wskazuje na antygenowość niezależną od modyfikacji potranslacyjnej.
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in SHSY-5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Syntaxin-1A in 10 µg of SHSY-5Y cell lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Mods – modifications – small alterations can have a big impact on form and function. In the motorsports world, stock vehicles are modified to enhance their performance. Modifications, or mods, to the engine, drive train, intake and exhaust components add up to provide phenomenal performance gains that can be measured as horsepower and torque increases, which yield a competitive advantage, and result in reduced run times. In biology, proteins undergo modifications that alter their function. Some proteins require the modifications in order to perform their function effectively, whether it’s a pro-protein that is cleaved to produce an active enzyme, or a protein that is phosphorylated to facilitate a signaling process. Other proteins, such as histones, undergo modifications that regulate gene expression and alter cellular function. There are several post translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination that impact protein function and activity. As a result, the analysis of proteins and their post-translational modifications are particularly important for the study of normal and disease-associated processes. New antibodies to detect phospho Histidines are now available from EMD Millipore."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB336-C04055977297423