Przejdź do
MAB336
Przeciwciało przeciw syntaksynie, klon SP8
ascites fluid, clone SP8, Chemicon®
Synonim(y):
Syntaxin 1A, Neuron-specific Antigen HPC-1, STX1A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SP8, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
16
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
SP8, monoclonal
species reactivity
hamster, human, pig, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STX1A(6804)
Immunogen
Surowy immunoprecypitat synaptyczny (ludzki).
Application
Immunohistochemia >1:100-1:200.
Utrwalone w formalinie (utrwalone <4 tygodnie)
Western blotting przy 1:100-1:10 000.
ELISA w 1:500
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało antysyntaksyny, klon SP8 jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, WB, IH do wykrywania syntaksyny.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Synapse & Synaptic Biology
Biochem/physiol Actions
Syntaksyna (34-36 kDa). Reaguje z syntaksyną wyrażoną w systemach bakteryjnych.
Physical form
Płyn zawierający 0,1% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5600255SAB1404425SAB1406496
clone
SP8, monoclonal
clone
RM367, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
1B11-1A8, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
-
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... STX1A(6804)
Gene Information
human ... STX1A(6804)
Gene Information
human ... STX1A(6804)
Gene Information
human ... STX1A(6804)
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
hamster, human, pig, rat
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liza Barki-Harrington et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(29), 9219-9226 (2009-07-25)
We aimed to test whether tyrosine phosphorylation of the NMDA receptor (NMDAR) in the insular cortex is necessary for novel taste learning. We found that in rats, novel taste learning leads to elevated phosphorylation of tyrosine 1472 of the NR2B
The gene for soluble N-ethylmaleimide sensitive factor attachment protein alpha is mutated in hydrocephaly with hop gait (hyh) mice.
Hong, HK; Chakravarti, A; Takahashi, JS
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
P Osten et al.
Neuron, 21(1), 99-110 (1998-08-11)
In this study, we demonstrate specific interaction of the GluR2 alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate (AMPA) receptor subunit C-terminal peptide with an ATPase N-ethylmaleimide-sensitive fusion protein (NSF) and alpha- and beta-soluble NSF attachment proteins (SNAPs), as well as dendritic colocalization of these proteins. The
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB33604053252265518