MAB2291
Anti-Integrin α3 Antibody, cytoplasmic domain, clone 54B3
clone 54B3, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD49c
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
54B3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA3(3675)
Opis ogólny
Specyficzność
SPECIES REACTIVITIES:
Although untested, a broad species reactivity is expected due to the conserved nature of the epitope.
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Integrins
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2