Merck
MAB2115
Przeciwciało przeciwko antygenowi powierzchniowemu ludzkich jądrzastych komórek erytroidalnych, klon HAE9
clone HAE9, Chemicon®, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
HAE9, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, IP
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HAE9, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgMκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Ludzkie komórki wątroby płodu
Application
Immunoprecypitacja: 5μg/500μL lizatu komórkowego w 0,5% tritonie X-100 rozcieńczonym w PBS z inhibitorami proteaz
Cytometria przepływowa: stężenie 10 μg/ml; (1:100); na 10(e6) komórek, objętość próbki 100 μl.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko antygenowi powierzchniowemu ludzkich jądrzastych komórek erytroidalnych, klon HAE9, zostało zatwierdzone do stosowania w FC, IP do wykrywania antygenu powierzchniowego ludzkich jądrzastych komórek erytroidalnych.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
MAB2115 rozpoznaje białko powierzchniowe o masie 70 kDa w około 100% jądrzastych komórek erytroidalnych (erytroblastów, normoblastów, proerytroblastów), 36% późnych komórek erytroidalnych i 70-80% komórek wątroby płodu. Normalne komórki macierzyste, wczesne komórki erytroidalne i hematopoetyczne komórki nieerytroidalne nie reagują z MAB2115. Białko 70 kDa może być związane z izoformą transferyny specyficzną dla krwinek czerwonych. Ma zastosowanie do (1) immunobarwienia i liczenia jądrzastych komórek erytroidalnych w szpiku kostnym, wątrobie płodu lub krwi pępowinowej oraz (2) immunofenotypowania ludzkich białaczek. {Mechetner, EB et al (1987) Identyfikacja ludzkiego antygenu powierzchniowego komórek erytroidalnych za pomocą przeciwciała monoklonalnego HAE9. Exp Hematol. 15(4):355-9}.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina poprzez filtrację żelową z supernatantów hodowli tkankowej w 20 mM PB pH 7,6, 250 mM NaCL, z 0,1% azydkiem sodu jako środkiem konserwującym.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Produkt może zawierać osady, dlatego przed użyciem zaleca się mikrowirowanie.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAB211504053252615900