MAB1945
Anti-Vitronectin Antibody, clone BV2
clone BV2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Serum spreading factor, S-protein
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BV2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VTN(7448)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation
Western blot
Immunohistochemistry/immunofluorescence
Inhibits endothelial cell adhesion and spreading on vitronectin-coated surfaces.
Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2