Kluczowe dokumenty
MAB1675
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 19 Antibody, clone E6
ascites fluid, clone E6, Chemicon®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
E6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
fish, rat, rabbit
spodziewany brak reakcji z
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT19(3880)
mouse ... Krt19(16669)
rat ... Krt19(360626)
Specyficzność
Rat keratin 19 (40kD), analogous to human keratin 19.
Immunogen
Keratin from rat colon.
Zastosowanie
Anti-Cytokeratin 19 Antibody, clone E6 detects level of Cytokeratin 19 & has been published & validated for use in WB, IH.
Immunohistochemistry frozen tissue sections.
Immunoblotting
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Jakość
Tested
Inne uwagi
Please refer to lot specific datasheet.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Houda Darwiche et al.
Hepatic medicine : evidence and research, 3, 89-98 (2011-09-20)
BACKGROUND AND AIMS: Activation of the oval cell compartment occurs in the liver when hepatocytes are functionally compromised and/or unable to divide. Our goal was to investigate the systemic signals responsible for determining the efficiency of oval cell-mediated liver regeneration
P J Salas et al.
The Journal of cell biology, 137(2), 359-375 (1997-04-21)
In a previous publication (Rodriguez, M.L., M. Brignoni, and P.J.I. Salas. 1994. J. Cell Sci. 107: 3145-3151), we described the existence of a terminal web-like structure in nonbrush border cells, which comprises a specifically apical cytokeratin, presumably cytokeratin 19. In