Key Documents
MAB10213
Sigma-Aldrich
Anti-G1 Envelope Glycoprotein Antibody, clone 807.31
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
forma przeciwciała
ascites fluid
Poziom jakości
klon
807.31
monoclonal
oczyszczone przez
(Ascites)
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1
Opis ogólny
G1 envelope glycoprotein of La Crosse Virus
Specyficzność
G1 envelope glycoprotein of La Crosse Virus
Postać fizyczna
Liquid ascites fluid containing no preservatives.
Przechowywanie i stabilność
1 year at -20°C from date of shipment
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1