Kluczowe dokumenty
L30DET6S1
Millipore
Millistak+® Lenticular Disc Filter
DE30, filtration area 3.47 m²
Synonim(y):
Millistak+ Lenticular Disc Filters, DE30 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
Wybierz wielkość
1 EA
4116,00 zł
4116,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4116,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
4116,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 czerwca 2025Szczegóły
Nazwa produktu
Millistak+® Lenticular Disc Filter, DE30, cellulose, filtration area 3.47 m2, hydrophilic
Materiały
cellulose
filter aid (inorganic)
polypropylene
silicone seal
Poziom jakości
opis
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millistak+®
Parametry
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Wysokość
27.6 cm (10.88 in.)
Średnica
40.64 cm (16 in.)
powierzchnia filtracyjna
3.47 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
753-1567 ppb
moc wejściowa
sample type liquid
przewodność
9-12 μmho per cm at 25 °C (product water)
stopień filtra
DE30
Opis ogólny
Device Configuration: Stack Disk
Stack Design: 16 in. diameter, 16-cell
Zastosowanie
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Charakterystyka techniczna
Filter Grade: DE30
Uwaga dotycząca przygotowania
Sanitization Protocol
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
Sterilization Method
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Komentarz do analizy
Product Water Conductivity at 25°C: after a pure water flush of 5 liters per ft2 (50 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 5 liters per ft2 (50 L/m2) of media surface area
Total Organic Carbon (TOC) Residue: ppb post autoclave (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) and pure water flush of 5 liters per ft2 (50 L/m2) of media surface area
Informacje prawne
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)