Key Documents
L25DET6S1
Millipore
Millistak+® Lenticular Disc Filters, DE25 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
cellulose
polypropylene
silicone seal
Poziom jakości
opis
sanitization May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
sterylność
(May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C)
Właściwości
hydrophilic
zakres pomiaru przewodności
9-12 μmho/cm
Parametry
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Wysokość
27.6 cm (10.88 in.)
Średnica
16 in. , 16-cell
40.64 cm (16 in.)
powierzchnia filtracyjna
3.47 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
pozostałości ogólnego węgla organicznego (TOC)
753-1567 ppb
stopień filtra
DE25
Opis ogólny
after a pure water flush of 5 liters per ft2 (50 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
post autoclave (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) and pure water flush of 5 liters per ft2 (50 L/m2) of media surface area
Komentarz do analizy
Post autoclave (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) and pure water flush of 50 L/m2 of media surface area.
NVR: 3.93–6.43 mg/m2
TOC: 753–1,567 ppb
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 5 liters per ft2 (50 L/m2) of media surface area
Informacje prawne
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3