Key Documents
KZRVA3TTT1
Millipore
Opticap XLT30 Viresolve NFR 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
opis
T-line
Parametry
≤48 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) (in water)
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
protein purification: suitable
Długość
86 cm (34 in.)
device size
30 in.
powierzchnia filtracyjna
1.281 m2
zatrzymana objętość
490 mL
śr. przyłącza doprowadzającego
1 1/2 in.
outlet W
15.2 cm (6.0 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
1-1/2 in.
rozmiar
1800-3600 L
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
macierz
Viresolve® NFR
dopasowywanie
1/4 in. hose barb (double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
38 mm (1 1/2 in.) sanitary flange drain/vent
przydatność
suitable for endotoxin
Opis ogólny
A sample aqueous extraction contains less than 0.5 EU/mL as determined by the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test.
After wetting, may be autoclaved for 3 cycles of up to 60 min at 125 °C, using liquid cycle, slow exhaust.
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Komentarz do analizy
The extractables level was equal to or less than 105 mg after a 10 minute 1.5 LPM/ft² flush and 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥12 L
Informacje prawne
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.