KWSSA04NN3
Milligard® 0.5/0.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
inlet connection diam. 1/4 in., Opticap® XL 4, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
Synonim(y):
Opticap XL 4 with Milligard - 4" 0.5/0.2 μm NPT/NPT 3pk
About This Item
Materiały
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 4
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
prefiltration: suitable
Długość
7.7 in.
Szerokość
3.3 in.
długość nominalna kartridża
2 in. (5 cm)
powierzchnia filtracyjna
0.16 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
1/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤25 mg/capsule
macierz
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
NPT inlet connection
NPT outlet connection
(6 mm (1/4 in.) NPT Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3