Kluczowe dokumenty
KWL6A10HH1
Millipore
Milligard® LPB 0.5 µm nominal, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10, nominal pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 5.7 in. (14.5 cm)
Wybierz wielkość
1 PKG
1976,00 zł
1976,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1976,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
1976,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 10
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
prefiltration: suitable
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Dł. urządzenia
33.5 cm (13.2 in.)
Rozmiar urządzenia
10 in.
śr. filtra
5.7 in. (14.5 cm)
Powierzchnia filtracyjna filtra
0.8 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
9/16 in.
Szerokość od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
33.5 cm (13.2 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Milligard® LPB
wielkość porów
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
dopasowywanie
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Cechy i korzyści
Single Layer
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Charakterystyka techniczna
Filter Grade: Low Protein Binding Milligard® Media
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method:
3 autoclave cycles of Sterilization Method: 30min at 121°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: ≤ 105 mg per capsule after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 5 L
Inne uwagi
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of Opticap® XL Capsules and Opticap® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany