KWL6A05HH1
Milligard® LPB 0.5 µm nominal, Opticap® XL Capsule
nominal pore size 0.5 μm, Opticap® XL 5, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), filter diam. 5.7 in. (14.5 cm)
About This Item
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 5
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
prefiltration: suitable
długość nominalna kartridża
5 in. (12.5 cm)
device L
21.6 cm (8.5 in.)
device size
5 in.
śr. filtra
5.7 in. (14.5 cm)
filter filtration area
0.34 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
9/16 in.
inlet to outlet width
21.6 cm (8.5 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
macierz
Milligard® LPB
wielkość porów
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
dopasowywanie
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Charakterystyka techniczna
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of Sterilization Method: 30min at 121°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of Opticap® XL Capsules and Opticap® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations