Kluczowe dokumenty
KWL3A10HH1
Millipore
Milligard® LPB 0.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonim(y):
Opticap XL10 Milligard Low Protein Binding 0.2 m 9/16 in. HB/HB
Wybierz wielkość
1 EA
1976,00 zł
1976,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1976,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
1976,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 czerwca 2025Szczegóły
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 10
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
prefiltration: suitable
Długość
33.5 cm (13.2 in.)
Szerokość
4.2 in.
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
14.5 cm (5.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.8 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
9/16 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
33.5 cm (13.2 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤105 mg/capsule
Matryca
Milligard® LPB
wielkość porów
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Cechy i korzyści
Format: Single Layer
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Charakterystyka techniczna
Filter Grade: Low Protein Binding Milligard® Media
Powiązanie
Replaces: KW03L1HB1
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L
Informacje prawne
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3