Kluczowe dokumenty
KW06A02NN3
Millipore
Milligard® 0.5 µm nominal, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 2, nominal pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 2
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
prefiltration: suitable
długość nominalna kartridża
2 in. (5 cm)
device size
2 in.
śr. przyłącza doprowadzającego
1/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
macierz
Milligard®
wielkość porów
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
dopasowywanie
(6 mm (¼ in.) NPT Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Cechy i korzyści
Single Layer
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method:
3 autoclave cycles of Sterilization Method: 30min at 121°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: ≤ 15 mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature.
Inne uwagi
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of Opticap® XL Capsules and Opticap® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany