KVGLS10TH1
Durapore® 0.22 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10, sterile, inlet connection diam. 1.5 in.
Synonim(y):
Opticap Sterile XL10 Durapore 0.22 μm TC/HB
Wybierz wielkość
+48 225 844 261lub
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem .Wybierz wielkość
About This Item
+48 225 844 261lub
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem .Polecane produkty
Materiały
PVDF
polyester support
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone outer O-ring
silicone-coated EPDM rubber lead O-ring
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
irradiated
sterile
linia produktu
Opticap® XL 10
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
≤14 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Długość
33.3 cm (13.1 in.)
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
10.7 cm (4.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.73 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
33.3 cm (13.1 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤25 mg/capsule
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą