KPGES2TBB1
Millipore Express® PHF 0.2µm, Opticap® XLT 20 Capsule
Fittings 1 in. HB/HB, Sterile
Synonim(y):
Opticap XLT 20 Millipore Express PHF Sterile 0.2 μm 1 in. HB/HB
About This Item
Nazwa produktu
Millipore Express® PHF, Opticap® XLT Capsule, sterile, Opticap® XLT 20, inlet connection diam. 1 in., cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Materiały
polyester support
polyethersulfone
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
irradiated
sterile
linia produktu
Opticap® XLT 20
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
≤65.5 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1000 bar max. differential pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
5500 mbar max. differential pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
62.5 cm (24.6 in.)
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
Średnica
10.7 cm (4.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
1.14 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
1 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
19.8 cm (7.8 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
1 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Millipore Express® PHF
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(25 mm (1 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
- Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Samples of membrane used in this filter were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
After sterilization and a controlled water flush of 22 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.