KPGEA3TTB1
Millipore Express® PHF, Opticap® XLT Capsule
Opticap® XLT 30, inlet connection diam. 1.5 in., cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Synonim(y):
Opticap XLT 30 Millipore Express PHF Autoclavable 0.2 μm 1-1/2 in. TC-1 in. HB
About This Item
Materiały
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XLT 30
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
≤90 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1000 bar max. differential pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
5500 mbar max. differential pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
87.1 cm (34.3 in.)
Szerokość
7.8 in.
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
Średnica
10.7 cm (4.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
1.62 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
17.5 cm (6.9 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
1 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
macierz
Millipore Express® PHF
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 25 mm (1 in.) Hose Barb Outlet)
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
- Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Samples of membrane used in this filter were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
After sterilization and a controlled water flush of 30 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.