KMP4G003FF1
Milligard® PES 1.2/0.45 μm, Opticap® Small Scale 300 Capsule
Fittings 3/4 in. Sanitary Flange Inlet and Outlet, Method Gamma-compatible or Autoclavable
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyester support
polyethersulfone membrane
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Poziom jakości
linia produktu
Opticap®
Właściwości
hydrophilic
metody
bioburden reduction: suitable
dł. × szerokość
11.7 cm (5.08 in.) × 6.4 cm (2.5 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.031 m2 (0.33 ft2)
macierz
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm
dopasowywanie
inlet and outlet for 19 mm (3/4 in.) (Sanitary Flange)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Fast flow and high throughput
- Validated bioburden reduction
- Predictable scalability from small-scale to production-size devices
- High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
- Single-use, gamma-ready formats
- Caustic stable
Opakowanie
Inne uwagi
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Produkty
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.