KHVEA1TTT1
Millipore Express® SHR with prefilter 0.5/0.1µm, Opticap® XLT 10 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC, Autoclavable
Synonim(y):
Opticap Autoclavable XLT 10 Millipore Express SHR with Prefilter 0.5/0.1 μm 1-1/2 in. TC
Wybierz wielkość
2696,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 sierpnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2696,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 sierpnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Millipore Express® SHRP, Opticap® XLT Capsule, inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XLT 10, pore size 0.5/0.1 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Materiały
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XLT 10
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
≤27.1 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Długość
15.0 in.
Szerokość
4.2 in.
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
10.7 cm (4.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.49 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
15.2 cm (6.0 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
1.5 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
After sterilization and a controlled water flush of 20 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą