KHGLG3THH1
Multilayer Durapore® 0.45/0.22 µm, Opticap® XLT Capsule
Opticap® XLT 30, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Opticap® XLT 30
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
≤45.0 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.05 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward:)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Szerokość
7.8 in.
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
device L
87.1 cm (34.3 in.)
device size
30 in.
śr. filtra
4.2 in. (10.7 cm)
powierzchnia filtracyjna
1.81 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
5/8 in.
inlet to outlet width
19.8 cm (7.8 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
5/8 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
macierz
Multilayer Durapore®
pore size
0.45/0.22 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Gamma compatible to 45 kGy; 3 autoclave cycles of 60min at 3°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Durapore® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations