KHGEG1STT1
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XLT 10 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC, Gamma Compatible
About This Item
Nazwa produktu
Millipore Express® SHC, Opticap® XLT Capsule, Opticap® XLT 10, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 14.5 cm (5.7 in.)
Materiały
polyester support
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone device
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Opticap® XLT 10
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1000 mbar max. differential pressure (15 psi) at 80 °C (Forward)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
2100 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse; intermittent)
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
5500 mbar max. differential pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward; intermittent)
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Długość
15.0 in.
Szerokość
7.8 in.
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Rozmiar urządzenia
10 in.
śr. filtra
14.5 cm (5.7 in.)
Powierzchnia filtracyjna filtra
0.54 m2
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matryca
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥4000 mbar (58 psig), air with water
dopasowywanie
(38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 60 min at 126 °C; capable of 45 kilogray (4.5 Megarad) gamma exposure; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations