KGW2A10FF1
Polysep™ II 1.0/1.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 3/4 in., pore size 1.2/1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonim(y):
Opticap XL10 Polysep II 1.0/1.2 μm 3/4 in. TC/TC
Wybierz wielkość
1652,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1652,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 marca 2025Szczegóły
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 10
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
prefiltration: suitable
Długość
33.5 cm (13.2 in.)
Szerokość
4.2 in.
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
14.5 cm (5.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.46 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
33.5 cm (13.2 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
3/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤145 mg/capsule
Matryca
Polysep™ II
pore size
1.0/1.2 μm nominal pore size
1.2/1.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2