Kluczowe dokumenty
KGW2A05HH1
Millipore
Polysep II 1.0/1.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
pore size 1.2/1.0 μm, Opticap® XL 5, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), filter diam. 5.7 in. (14.5 cm)
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene filter
polypropylene housing
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 5
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
prefiltration: suitable
długość nominalna kartridża
5 in. (12.5 cm)
Dł. urządzenia
21.6 cm (8.5 in.)
Rozmiar urządzenia
5 in.
śr. filtra
5.7 in. (14.5 cm)
Powierzchnia filtracyjna filtra
0.19 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
9/16 in.
Szerokość od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
21.6 cm (8.5 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Polysep II
pore size
1.0/1.2 μm nominal pore size
1.2/1.0 μm pore size
dopasowywanie
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Cechy i korzyści
Double Layer
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method:
3 autoclave cycles of Sterilization Method: 30min at 121°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: ≤ 61 mg per capsule after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 2 L
Inne uwagi
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC