KGW1A1TTT1
Polysep™ II 1.0/0.2/0.1 µm nominal, Opticap® XLT Capsule
Opticap® XLT 10, pore size 1.0/0.2/0.1 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Wybierz wielkość
1652,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1652,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 maja 2025Szczegóły
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene filter
polypropylene housing
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XLT 10
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
prefiltration: suitable
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Dł. urządzenia
37.6 cm (14.8 in.)
Rozmiar urządzenia
10 in.
Powierzchnia filtracyjna filtra
0.42 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
1-1/2 in.
Szerokość od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
15.2 cm (6.0 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
1-1/2 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Polysep™ II
pore size
1.0/0.2/0.1 μm nominal pore size
1.0/0.2/0.1 μm pore size
dopasowywanie
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of Sterilization Method: 30min at 121°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations