Kluczowe dokumenty
K003A05TT1
Millipore
Opticap® XL Capsule Filter
pore size 0.3 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
Wybierz wielkość
1 PKG
1345,00 zł
1345,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1345,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
1345,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 sierpnia 2025Szczegóły
Materiały
polypropylene filter
polypropylene housing
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
max. inlet temp. at 25 °C
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
długość nominalna kartridża
5 in. (12.5 cm)
Rozmiar urządzenia
5 in.
Dł. filtra
8.5 in. (21.6 cm)
śr. filtra
4.2 in. (10.7 cm)
śr. przyłącza doprowadzającego
1-1/2 in. , hose barb
Szerokość od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
21.6 cm (8.5 in.)
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
Matryca
Clarigard®
wielkość porów
0.3 μm pore size
dopasowywanie
inlet/outlet connection for 38 mm (1 1/2 in.) sanitary flange
Opis ogólny
Cartridge Type: Liquid
Device Configuration: Capsule
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method:
3 autoclave cycles of 30min at 126°C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a media combination which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21CFR210.3(b)(6).
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: ≤ 55mg per capsule after 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥2L
Inne uwagi
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany