Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 137,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
137,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Integritest®
Quality Segment
H
0.125 in. , 3 mm
W
0.125 in.
depth
0.5 in.
weight
1 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| depth 0.5 in. | depth 10 in. | depth 8 in. | depth 12 in. |
| compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 |
| W 0.125 in. | W 2 in. | W 6 in. | W 12 in. |
| H 3 mm , 0.125 in. | H 76 mm , 3 in. | H 102 mm , 4 in. | H 1 in. , 25 mm |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |
| weight 1 oz | weight 16 oz | weight 8 oz | weight 16 oz |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?