Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Integritest®
Quality Segment
H
3 in. , 76 mm
W
2 in.
depth
10 in.
weight
16 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 | compatibility for use with INTEGRITEST® 5 |
| manufacturer/tradename Integritest® | manufacturer/tradename Integritest® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Integritest® |
| depth 10 in. | depth 43.2 cm (17 in.) | depth 12 in. | depth 8 in. |
| W 2 in. | W 39.1 cm (15.4 in.) | W 1 in. | W 6 in. |
| H 3 in. , 76 mm | H 23.1 cm (9.1 in.) | H 1 in. , 25 mm | H 102 mm , 4 in. |
| Quality Level SP1 | Quality Level EQ3 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?