Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki16 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
41-1E5, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
should not react with
bovine
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Frozen sections
Immunoblotting (1 µg/mL)
Paraffin sections (2.5 µg/mL, pressure cooker pre-treatment required))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP1(4312)
General description
Immunogen
Application
Skrawki mrożone (patrz referencje do aplikacji)
Immunoblotting (1 g/ml)
Skrawki parafinowe (2,5 g/ml, wymagana obróbka wstępna w szybkowarze)
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB7, 1434.
Zhang, J., et al. 1993. Clinica Chimica Acta.219, 1.
Woessner, J.F. 1991. FASEB5, 2145.
Liotta, L.A. i Stetler-Stevenson, W.G. 1990. w Seminars in Cancer Biology, red. M. M. Gottesman. Vol. 1; 99-106.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity bovine, rat, mouse, human | species reactivity human |
| clone 41-1E5, monoclonal | clone polyclonal | clone 42-5D11, monoclonal | clone 6-6B, monoclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... MMP1(4312) | Gene Information human ... MMP1(4312) | Gene Information human ... MMP2(4313) | Gene Information human ... MMP9(4318) |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| isotype IgG2a | isotype - | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| IM35-100UG | 04055977220568 |