IM16
Anti-Cathepsin D (Ab-2) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTSD(1509)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting (2.5 µg/ml)
Paraffin Sections (5 µg/ml, trypsin pre-treatment required)
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
HT1080 concentrated conditioned medium or breast carcinoma tissue
Inne uwagi
Rochefort, H. 1990. In Seminars in Cancer Biology, ed. M. M. Gottesman. Vol. 1(2), 153.
Westly, B. and Rochefort, H. 1980. Cell20, 352.
Barret, A. J. 1977. In Proteinases in Mammalian Cells and Tissues, ed. Barret, A. J., North Holland, New York, p 209.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13