Kluczowe dokumenty
HVHP29325
Millipore
Durapore® Screen Filter
pore size 0.45 μm, PVDF (Hydrophilic), hydrophobic, filter diam. 293 mm
Synonim(y):
Durapore Membrana, PVDF, hydrofobowa, 0,45 μm, 293 mm, biała, gładka
Wybierz wielkość
25 EA
Prześlij zapytanie
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
Prześlij zapytanie
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.
Materiały
PVDF (Hydrophilic)
plain filter
white filter
opis
Air clarification, gas filtration, solvent filtration
sterylność
sterile; γ-irradiated
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Parametry
20 L/min-cm2 air flow rate
35 mL/min-cm2 water flow rate
metody
bioburden reduction: suitable
śr. filtra
293 mm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.42
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥0.56 bar, air with water at 23 °C
Opis ogólny
Filter Code: HVHP
Filter Type: Screen filter
Zastosowanie
Air clarification, gas filtration, solvent filtration
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany