Kluczowe dokumenty
HTS206M
Sigma-Aldrich
Preparat błonowy ChemiSCREEN Rekombinowany ludzki receptor MrgD z rodziny genów związanych z masą
Human MRGPRD / MrgD GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
Wybierz wielkość
200 UNITS
2440,00 zł
2440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 UNITS
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
2440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 kwietnia 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Chem-1 cells
producent / nazwa handlowa
ChemiScreen
Chemicon®
metody
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Geny związane z Mas (Mrgs), znane również jako specyficzne dla neuronów czuciowych receptory sprzężone z białkiem G (SNSR), ulegają selektywnej ekspresji w subpopulacjach neuronów czuciowych zaangażowanych w perceptor bólu (Dong i in., 2001). Rodzina Mrg u gryzoni składa się z 50 receptorów w podrodzinach MrgA-MrgH, ale ludzie zawierają mniej członków Mrg. MrgD (znany również jako TGR7) występuje u wszystkich gatunków, od gryzoni po ludzi, a jego ekspresja jest ograniczona do niepeptydergicznych neuronów zwoju korzenia grzbietowego (DRG) o małej średnicy, IB4+. MrgD wiąże β-alaninę, ale nie L-alaninę, co powoduje wzrost wewnątrzkomórkowego wapnia i tłumienie produkcji cAMP indukowanej przez forskolinę, sugerując w ten sposób sprzężenie z białkami Gq i Gi (Shinohara i in. 2004), Wywołana β-alaniną aktywacja MrgD hamuje prądy M za pośrednictwem KCNQ2/3 w komórkach z nadekspresją MrgD i KCNQ2/3, a także w hodowanych neuronach DRG, co wskazuje, że MrgD wzmacnia sygnalizację nocyceptywną (Crozier i in., 2007). Preparaty błonowe MrgD firmy Millipore są surowymi preparatami błonowymi wykonanymi z naszych zastrzeżonych stabilnych rekombinowanych linii komórkowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji powierzchniowej GPCR; dlatego są idealnymi narzędziami HTS do badań przesiewowych interakcji MrgD z jego ligandami. Linia komórkowa wykazuje odpowiedź na wapń z EC50 11 µM dla β-alaniny. Preparaty błonowe wykazują EC50s 69 µM dla β-alaniny w teście wiązania GTPS.
Pełnej długości ludzki MRGPRD cDNA kodujący MrgD
Zastosowanie
Test wiązania radioligandu i wiązanie GTPγS.
Działania biochem./fizjol.
GPCR Class: A
Protein Target: MRGPRD / MrgD
Target Sub-Family: Mas-related gene
Jakość
SPECIFICATIONS: 1 unit = 5 µg membrane preparation
EC50 in GTPγS binding assay by β-alanine: ~ 69 μM
Charakterystyka techniczna
WARUNKI INUKCJI
WARUNKI ASSAY: Membrany są permeabilizowane przez dodanie saponiny do równego stężenia masowego, a następnie mieszane z[35S]-GTPγS (końcowe stężenie 0,3 nM) w 20 mM HEPES, pH 7,4/100 mM NaCl/10 mM MgCl2/0,5 μM GDP w niewiążącej 96-dołkowej płytce. Nieznakowaną β-alaninę dodano do końcowego stężenia wskazanego na rysunku 1 (końcowa objętość 100 μL) i inkubowano przez 30 minut w temperaturze 30°C. Reakcję wiązania przenosi się na płytkę filtracyjną GF/B (Millipore MAHF B1H) uprzednio zwilżoną wodą. Płytka jest płukana 3 razy (1 ml na studzienkę na płukanie) zimnym 10 mM fosforanem sodu, pH 7,4, a następnie suszona i liczona.
Jedna fiolka zawiera wystarczającą ilość membran dla co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jedna jednostka to ilość membrany, która da więcej niż 1000 cpm specyficznego wiązania [35S]-GTPγS stymulowanego β-alaniną.
Oczekuje się, że preparat błonowy MrgD będzie funkcjonalny w teście wiązania radioligandu; jednak użytkownik końcowy będzie musiał określić optymalny ligand znakowany radioligandem do stosowania z tym produktem.
Postać fizyczna
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko membranowe dostosowano do 1 mg/ml w 1 ml buforu do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80°C
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać zamrożone w temperaturze -70°C przez okres do 2 lat. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X Dong et al.
Cell, 106(5), 619-632 (2001-09-12)
In vertebrates, peripheral chemosensory neurons express large families of G protein-coupled receptors (GPCRs), reflecting the diversity and specificity of stimuli they detect. However, somatosensory neurons, which respond to chemical, thermal, or mechanical stimuli, are more broadly tuned. Here we describe
Robert A Crozier et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 27(16), 4492-4496 (2007-04-20)
The recently identified Mas-related gene (Mrg) family of G-protein-coupled receptors is expressed almost exclusively in dorsal root ganglion (DRG) neurons. The expression of one family member, MrgD, is even further confined to IB4+, nonpeptidergic, small-diameter nociceptors. Although the functional consequences
Tokuyuki Shinohara et al.
The Journal of biological chemistry, 279(22), 23559-23564 (2004-03-24)
We isolated a cDNA encoding an orphan G protein-coupled receptor, TGR7, which has been recently reported to correspond to MrgD. To search for ligands for TGR7, we screened a series of small molecule compounds by detecting the Ca2+ influx in