HTS182M
Preparat błonowy ChemiSCREEN Rekombinowany ludzki receptor prokinetyny PK 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Chem-1 cells
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
ChemiScreen
Chemicon®
metody
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Pełnej długości ludzki cDNA GPR73L1 kodujący PK2
Prokinetyny, znane również jako czynniki wzrostu śródbłonka naczyniowego gruczołów dokrewnych (EG-VEGF), to dwa wydzielane białka o masie ~10 kD, pierwotnie opisane jako pośredniczące w angiogenezie i skurczu mięśni gładkich przewodu pokarmowego (Li i in., 2001; LeCouter i in., 2003). Następnie stwierdzono, że prokinetyny pośredniczą w funkcjach ośrodkowego układu nerwowego, w tym w rytmach okołodobowych i rozwoju opuszki węchowej (Cheng i in., 2002; Ng i in., 2005). Dwa receptory sprzężone z Gq, PK1 i PK2 (znane również jako GPR73a i GPR73b), pośredniczą w odpowiedziach komórkowych na prokinetyny (Lin i in., 2002). Preparaty błonowe PK2 firmy Millipore są surowymi preparatami błonowymi wykonanymi z naszych zastrzeżonych stabilnych rekombinowanych linii komórkowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji powierzchniowej GPCR; dlatego są idealnymi narzędziami HTS do badań przesiewowych agonistów i antagonistów PK2. Preparaty błonowe wykazują Kd 0,36 nM dla[125I]-MIT-1. Przy 0,3 nM[125I]-MIT-1, preparat membranowy PK2 o objętości 10 μg/dobę zazwyczaj daje ponad 5-krotny stosunek sygnału do tła.
Zastosowanie
Preparat błonowy ludzkiego PK2 / PKR2 GPCR do testów wiązania radioligandów i wiązania GTPγS.
Test wiązania radioligandu i wiązanie GTPγS.
Działania biochem./fizjol.
- Klasa GPCR: A
- Białko docelowe: PK2/PKR2
- Podrodzina docelowa: Prokinetyna
Charakterystyka techniczna
Membrany są mieszane z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla badanych stężeń) w buforze wiążącym w niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubowane przez 1-2 h. Przed filtracją 96-dołkowa płytka zbiorcza FC (Millipore cat. # MAHF C1H) jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 minut, a następnie płukana 50 mM HEPES, pH 7,4, 0,5% BSA. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i płukana 3 razy (1 ml na studzienkę na płukanie) buforem do płukania. Płytka jest suszona i liczona.
Bufor wiążący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0,2% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand:[125I] MIT-1 (Perkin Elmer#: NEX-410)
Wash Buffer: 50 mM Hepes, pH 7,4, 500 mM NaCl, 0,1% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Bufor wiążący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0,2% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand:[125I] MIT-1 (Perkin Elmer#: NEX-410)
Wash Buffer: 50 mM Hepes, pH 7,4, 500 mM NaCl, 0,1% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Postać fizyczna
Jedno opakowanie zawiera membrany wystarczające na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jednostka to ilość membrany, która da ponad 5-krotny stosunek sygnału do tła ze znakowanym 125IMIT-1 przy 0,3 nM
Liquid w buforze opakowaniowym: 50 m
Liquid w buforze opakowaniowym: 50 m
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać zamrożone w temperaturze -70°C przez okres do 2 lat. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2