Kluczowe dokumenty
HTS091M
Sigma-Aldrich
ChemiSCREEN Preparat błony ludzkiego receptora prostanoidowego DP
Human DP GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPgammaS binding.
Wybierz wielkość
200 UNITS
2440,00 zł
2440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 UNITS
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Chem-1 cells
producent / nazwa handlowa
ChemiScreen
Chemicon®
metody
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... PTGDR(5729)
Opis ogólny
Pełnej długości ludzki PTGDR cDNA kodujący DP
Prostanoidy to szereg metabolitów kwasu arachidonowego wytwarzanych w wyniku działania cyklooksygenazy, a następnie izomerazy i syntazy. Komórki szybko wydzielają prostanoidy po syntezie, po czym prostanoidy wiążą się z rodziną 8 GPCR, aby wywierać swoje działanie biologiczne (Narumiya i FitzGerald, 2001). Prostaglandyna PGD2 jest wytwarzana przez komórki tuczne po aktywacji przez alergeny i jest obecna na wysokim poziomie w chorobach alergicznych. PGD2 wiąże się z dwoma receptorami, DP i CRTH2. DP aktywuje Gs w celu zwiększenia poziomu cAMP, a brak DP powoduje zmniejszoną odpowiedź alergiczną w zwierzęcych modelach astmy oskrzelowej (Matsuoka i in., 2000). Preparaty błonowe DP firmy Chemicon są surowymi preparatami błonowymi wykonanymi z naszych zastrzeżonych stabilnych rekombinowanych linii komórkowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji powierzchniowej GPCR; dzięki temu są idealnymi narzędziami HTS do badań przesiewowych antagonistów interakcji DP i jego ligandów. Preparaty błonowe wykazują Kd 10,39 nM dla[3H]-PGD2. Przy 8 nM[3H]-PGD2, preparaty membranowe DP o objętości 5 µg/basen i 10 µg/basen dają zazwyczaj ponad 4-krotny stosunek sygnału do tła.
Zastosowanie
Test wiązania radioligandu i wiązanie GTPS.
Działania biochem./fizjol.
GPCR Class: A
Protein Target: DP
Target Sub-Family: Prostanoid
Jakość
Signal:background and specific binding values obtained in a competition binding assay with varying amounts of DP membrane prep:
10 µg/well5 µg/well
Signal:Background 4.86 4.12
Specific Binding (cpm) 1345 885
Table 2. IC50 values for ligands obtained in a competition binding assay with DP membrane preparation.
IC50 (nM)
Prostaglanding D2 12.1
13,14-dihydro-15-keto prostaglandin D210000
BW A868C4.8
SPECIFICATIONS: 1 unit = 10 µg
Bmax for [3H] PGD2 binding: 5.3 pmol/mg protein;
Kd for [3H] PGD2 binding: ~10.39nM
Charakterystyka techniczna
Warunki indukcji
Membrany są mieszane z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla badanych stężeń) w buforze wiążącym na niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubowane przez 1-2 h. Przed filtracją 96-dołkowa płytka filtracyjna GF/C jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 min, a następnie przemywana 50 mM HEPES, pH 7,4, 0,5% BSA. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i przemywana 3 razy (1 ml na studzienkę na przemywanie) buforem do przemywania. Płytka jest suszona i liczona.
Bufor wiążący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0,2% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand:[3H] PGD2 (Perkin Elmer#:NET-616 )
Bufor płuczący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 500 mM NaCl, 0,1% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Jedno opakowanie zawiera membrany wystarczające na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jednostka to ilość membrany, która da ponad 4-krotny stosunek sygnału do tła ze znakowanym 3HPGD2 przy 8 nM.
Postać fizyczna
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko membranowe dostosowano do 0,5 mg/ml w 1 ml buforu do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80°C.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać zamrożone w temperaturze -70°C przez okres do 2 lat. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Matsuoka et al.
Science (New York, N.Y.), 287(5460), 2013-2017 (2000-03-17)
Allergic asthma is caused by the aberrant expansion in the lung of T helper cells that produce type 2 (TH2) cytokines and is characterized by infiltration of eosinophils and bronchial hyperreactivity. This disease is often triggered by mast cells activated
Genetic and pharmacological analysis of prostanoid receptor function.
S Narumiya et al.
The Journal of clinical investigation, 108(1), 25-30 (2001-07-04)