Kluczowe dokumenty
HTS079M
Sigma-Aldrich
ChemiSCREEN Preparat błony ludzkiego receptora VIP VPAC2
Human VPAC2 / VIP2 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPγS binding.
Wybierz wielkość
200 UNITS
2440,00 zł
2440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 UNITS
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
2440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Chem-1 cells
producent / nazwa handlowa
ChemiScreen
Chemicon®
metody
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Ludzki VPAC2
Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP), 28-aminokwasowy peptyd pierwotnie wyizolowany ze względu na jego działanie rozszerzające naczynia krwionośne, wiąże się z dwoma GPCR klasy B, VPAC1 i VPAC2, aby wywierać swoje funkcje w OUN, układzie naczyniowym, układzie odpornościowym i rdzeniu nadnerczy (Harmar i in., 1998). W układzie odpornościowym VPAC2 ulega ekspresji na stymulowanych komórkach T CD4, a wiązanie VIP pochodzącego z komórek T do VPAC2 indukuje przesunięcie w kierunku szlaku Th2 (Delgado i in., 2004; Voice i in., 2004). Ponadto VPAC2 jest istotnym regulatorem okołodobowego stymulatora jąder nadskrzyżowaniowych podwzgórza (Hughes i in., 2004). Preparaty błonowe VPAC2 firmy Chemicon są surowymi preparatami błonowymi wykonanymi z naszych zastrzeżonych stabilnych rekombinowanych linii komórkowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji powierzchniowej GPCR; dlatego są idealnymi narzędziami HTS do badań przesiewowych antagonistów interakcji VPAC2 z PACAP. Preparaty błonowe wykazują Kd 0,9 nM dla[125I]-PACAP27. Przy 5 µg/basen preparatu błonowego VPAC2 i 0,5 nM[125I]-PACAP27 uzyskano ponad 15-krotny stosunek sygnału do tła.
Zastosowanie
Test wiązania radioligandu i wiązanie GTPγS.
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: VPAC2 / VIP2
Jakość
Signal:background and specific binding values obtained in a competition binding assay with 5ug/well of VPAC2 membrane prep:
10 µg/well5 µg/well
Signal:Background 25.5. 22.8
Specific Binding (cpm) 32913 27650
SPECIFICATIONS: 1 unit = 5 µg membrane preparation
Bmax: 17.3 pmol/mg
Kd: 0.9 nM
Charakterystyka techniczna
Warunki indukcji
Membrany są mieszane z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla badanych stężeń) w buforze wiążącym na niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubowane przez 1-2 h. Przed filtracją 96-dołkowa płytka filtracyjna GF/C jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 min, a następnie przemywana 50 mM HEPES, pH 7,4, 0,5% BSA. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i przemywana 3 razy (1 ml na studzienkę na przemywanie) buforem do przemywania. Płytka jest suszona i liczona.
Bufor wiążący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0,2% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand:[125I] PACAP27 (Perkin Elmer # NEX294)
Bufor płuczący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 500 mM NaCl, 0,1% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Jedno opakowanie zawiera membrany wystarczające na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jednostka to ilość membrany, która da ponad 15-krotny stosunek sygnału do tła ze znakowanym 125IPACAP27 przy 0,5 nM.
Postać fizyczna
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko membranowe dostosowano do wskazanego stężenia w buforze do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80°C.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alun T Hughes et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 24(14), 3522-3526 (2004-04-09)
VIP acting via the VPAC(2) receptor is implicated as a key signaling pathway in the maintenance and resetting of the hypothalamic suprachiasmatic nuclei (SCN) circadian pacemaker; circadian rhythms in SCN clock gene expression and wheel-running behavior are abolished in mice
Julia Voice et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 172(12), 7289-7296 (2004-06-10)
Vasoactive intestinal peptide and its G protein-coupled receptors, VPAC(1) and VPAC(2), regulate critical aspects of innate and adaptive immunity. T cell VPAC(2)Rs mediate changes in cytokine generation, which potently increase the Th2/Th1 ratio and consequently shift the effector responses toward
International Union of Pharmacology. XVIII. Nomenclature of receptors for vasoactive intestinal peptide and pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide.
A J Harmar et al.
Pharmacological reviews, 50(2), 265-270 (1998-07-02)
Mario Delgado et al.
Pharmacological reviews, 56(2), 249-290 (2004-06-01)
First identified by Said and Mutt some 30 years ago, the vasoactive intestinal peptide (VIP) was originally isolated as a vasodilator peptide. Subsequently, its biochemistry was elucidated, and within the 1st decade, their signature features as a neuropeptide became consolidated.