Kluczowe dokumenty
HTS060M
Sigma-Aldrich
ChemiScreen Preparat błonowy ludzkiego receptora wazopresyny V 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Chem-1 cells
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 4 mL
producent / nazwa handlowa
ChemiScreen
Chemicon®
metody
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
TRANSFEKCJA: Pełnej długości ludzki cDNA AVPR2 kodujący V2
Wazopresyna argininowa (AVP) to 9-aminokwasowy peptyd, który działa jako środek antydiuretyczny, zwężający naczynia krwionośne i neuroprzekaźnik. Trzy receptory wazopresyny, V1a, V1b i V2, są receptorami GPCR; V1a i V1b łączą się z Gq i uwalnianiem wapnia, podczas gdy V2 łączy się z Gs. V2 wyrażany w kanalikach zbiorczych nerek odgrywa ważną rolę w regulacji wydalania wolnej wody przez nerki (Birnbaumer, 2000). Mutacje w V2 powodują moczówkę prostą nefrogenną sprzężoną z chromosomem X, zespół, w którym nerki nie są w stanie skoncentrować moczu, co prowadzi do odwodnienia i hipernatremii (Birnbaumer, 2001). I odwrotnie, podwyższony poziom AVP prowadzi do hiponatremii w zespole niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), zastoinowej niewydolności serca lub marskości wątroby, a selektywni antagoniści V2 zostali opracowani w celu leczenia tych stanów (Verbalis, 2002). Preparaty błonowe V2 firmy Chemicon są surowymi preparatami błonowymi wykonanymi z naszych zastrzeżonych stabilnych rekombinowanych linii komórkowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji powierzchniowej GPCR; dlatego są idealnymi narzędziami HTS do badań przesiewowych antagonistów interakcji V2 i jego ligandów. Preparaty błonowe wykazują Kd 2,83 nM dla[3H]-[Arg8] wazopresyny. Przy 3,5 nM[3H]-[Arg8] wazopresyny, 10 μg/dobę preparatu membranowego V2 daje ponad 8-krotny stosunek sygnału do tła.
Zastosowanie
Preparat błonowy ludzkiego V2 GPCR do testów wiązania radioligandów i wiązania GTPγS.
Test wiązania radioligandu i wiązanie GTPγS.
Działania biochem./fizjol.
  • Klasa GPCR: A
  • Białko docelowe: V2
  • Podrodzina docelowa: Wazopresyna
Charakterystyka techniczna
Membrany miesza się z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla badanych stężeń) w buforze wiążącym na niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubuje przez 1-2 h. Przed filtracją 96-dołkowa płytka filtracyjna GF/C jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 minut, a następnie przemywana 50 mM HEPES, pH 7,4, 0,5% BSA. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i przemywana 3 razy (1 ml na studzienkę na przemywanie) buforem do przemywania. Płytka jest suszona i liczona.
Bufor wiążący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0,2% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C
Radioligand:[3H]-[Arg8] Vasopressin (Perkin Elmer#:NET-800 )
Wash Buffer: 50 mM Hepes, pH 7,4, 500 mM NaCl, 0,1% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Jedno opakowanie zawiera wystarczającą ilość membran na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jednostka to ilość membrany, która da ponad 8-krotny stosunek sygnału do tła ze znakowaną 3H[Arg8] wazopresyną przy 3,5 nM.
Postać fizyczna
Płyn w buforze opakowaniowym: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA bez konserwantów.
Metoda pakowania: Białko membranowe dostosowano do 0,5 mg/ml w 1 ml buforu do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80°C.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać zamrożone w temperaturze -70°C przez okres do 2 lat. Nie zamrażać i nie rozmrażać.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2