Kluczowe dokumenty
HTS054RTA
Sigma-Aldrich
Gotowe do testów mrożone komórki receptora rodziny chemokin CXCR6
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.76
Nazwa produktu
Gotowe do testów mrożone komórki receptora rodziny chemokin CXCR6,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Ready-to-Assay
metody
calcium flux assay: suitable
numer dostępu NCBI
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
GPCR CXCR6 (wcześniej znany jako BONZO, STRL33 i TYMSTR) wiąże się selektywnie z wolną domeną chemokinową CXCL16, która pochodzi z związanego z błoną prekursora zawierającego domenę chemokinową zawierającą CXC, glikozylowaną domenę podobną do mucyny i domenę transbłonową (Wilbanks i in., 2001). CXCR6 ulega selektywnej ekspresji na podgrupach komórek T Th1, Th2 i Tr1, podczas gdy CXCL16 ulega ekspresji na monocytach/makrofagach i komórkach dendrytycznych (Tabata i in., 2005). CXCR6 funkcjonuje jako kofaktor z CD4 dla wejścia HIV i fuzji komórek za pośrednictwem Env (Liao i in., 1997). Wiązanie CXCL16 z CXCR6 promuje migrację aktywowanych limfocytów do miejsc zapalenia w tkankach, takich jak wątroba i błona maziowa (Nanki i in., 2005, Sato i in., 2005). Sklonowana ludzka linia komórkowa Millipore z ekspresją CXCR6 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-5, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego CXCR6 na powierzchni komórki i zawiera zoptymalizowane poziomy rekombinowanego białka G w celu połączenia receptora ze szlakiem sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów CXCR6.
Opis linii komórkowej
  • Linie komórkowe GPCR
  • Komórki gospodarza: Chem-5
Zastosowanie
Zamrożone komórki ludzkiego GPCR CXCR6 do testów FLIPR strumienia wapnia.
Działania biochem./fizjol.
  • Klasa GPCR: A
  • Białko docelowe: CXCR6
  • Podrodzina docelowa: Chemokiny
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial. Fifty (50) mL of Media Component.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1