Kluczowe dokumenty
HTS032RTA
Sigma-Aldrich
Gotowe do testu zamrożone komórki receptora peptydowego KiSS1 pochodzącego z KiSS1
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.76
Nazwa produktu
Gotowe do testu zamrożone komórki receptora peptydowego KiSS1 pochodzącego z KiSS1,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Ready-to-Assay
metody
calcium flux assay: suitable
numer dostępu NCBI
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
KiSS1 (znany również jako GPR54 i AXOR12) to GPCR sprzężony z Gq, który wiąże się z serią peptydów, zwanych kisspeptynami lub metastynami, pochodzących z genu KiSS-1 (Kotani i in., 2001; Muir i in., 2001). Gen KiSS-1 hamuje aktywność przerzutową czerniaka i innych linii komórek nowotworowych, a dowody kliniczne potwierdzają rolę KiSS-1 i GPR54 w hamowaniu przerzutów w ludzkim raku (Harms i in., 2003). Kisspeptyny i GPR54 odgrywają również centralną rolę w podwzgórzowej regulacji dojrzewania płciowego, bezpośrednio regulując uwalnianie hormonu uwalniającego gonadotropiny z podwzgórza (Messager i in., 2005; Shahab i in., 2005). Ponadto mutacje w GPR54 u myszy i ludzi powodują hipogonadyzm hipogonadotropowy (Colledge, 2004; Seminara i in., 2004). Sklonowana ludzka linia komórkowa Millipore z ekspresją KiSS1 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego KiSS1 na powierzchni komórki w celu funkcjonalnego wykrywania poprzez szlak sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów KiSS1.
Opis linii komórkowej
  • Linie komórkowe GPCR
  • Komórki gospodarza: Chem-1
Zastosowanie
Ludzkie komórki KiSS1 / GPR54 GPCR zamrożone do testów FLIPR strumienia wapnia.
Działania biochem./fizjol.
  • Klasa GPCR: A
  • Białko docelowe: KiSS1/GPR54
  • Podrodzina docelowa: Peptyd pochodzący z KiSS1
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial.
Fifty (50) mL of Media Component.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1