Kluczowe dokumenty
HTS030RTA
Sigma-Aldrich
Gotowe do testu mrożone komórki receptora hormonu przytarczyc PTH1
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.76
Nazwa produktu
Gotowe do testu mrożone komórki receptora hormonu przytarczyc PTH1,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Ready-to-Assay
metody
calcium flux assay: suitable
numer dostępu NCBI
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
Parathormon (PTH) odgrywa kluczową rolę w homeostazie jonów mineralnych, szczególnie w kościach i nerkach (Mannstadt i in., 1999; Gensure i in., 2005). Pokrewny peptyd, peptyd związany z hormonem przytarczyc (PTHrP), odgrywa ważną rolę w rozwoju szkieletu. Oba peptydy wywierają swoje działanie biologiczne poprzez wiązanie się z GPCR klasy B, PTH1, który sygnalizuje głównie poprzez aktywację cyklazy adenylanowej (Schipani i in., 1993). Mutacje w PTH1 zostały zidentyfikowane jako przyczyna chondrodysplazji metafizycznej Jansena, chondrodysplazji Blomstranda i enchondromatozy (Schipani i Provot, 2003). Przerywane leczenie PTH ma istotną użyteczność kliniczną w budowaniu masy kostnej u pacjentów z osteoporozą (Rosen, 2003). Sklonowana ludzka linia komórkowa Millipore wykazująca ekspresję PTH1 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego PTH1 na powierzchni komórki i zawiera wysoki poziom obiecującego białka Gα15 w celu połączenia receptora ze szlakiem sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych w kierunku antagonistów interakcji między PTH1 i jego ligandami.
Opis linii komórkowej
  • Linie komórkowe GPCR
  • Komórki gospodarza: Chem-1
Zastosowanie
Ludzkie zamrożone komórki GPCR PTH1 do testów FLIPR strumienia wapnia.
Działania biochem./fizjol.
  • Klasa GPCR: B
  • Białko docelowe: PTH1
  • Podrodzina docelowa: Receptor PTH
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial.
Fifty (50) mL of Media Component.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1