HTS024RTA
Gotowe do testów mrożone komórki receptora czynnika uwalniającego kortykotropinę CRF2
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
Polecane produkty
opis
Cell line type: GPCR Cell Lines
GPCR Class B
protein target CRF2
Poziom jakości
metody
calcium flux assay: suitable
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
Receptory czynnika uwalniającego kortykotropinę, CRF1 i CRF2, są sprzężonymi z Gs receptorami GPCR wyrażanymi w mózgu, naczyniach krwionośnych i jelitach, które wiążą się z kilkoma neuropeptydami, w tym czynnikiem uwalniającym kortykotropinę (CRF) i urokortyną oraz peptydem płazów sauvagine (Lovenberg i in., 1995; Bale i Vale, 2004). Ponadto dwa peptydy, urokortyna II (Ucn II) i urokortyna III (Ucn III), wiążą się selektywnie i z wysokim powinowactwem do CRF2 (Lewis i in., 2001). Peptydy CRF i ich receptory odgrywają ważną rolę w stresie, w którym pośredniczy oś podwzgórze-przysadka-nadnercza w modelach zwierzęcych i prawdopodobnie w depresji i lęku u ludzi, chociaż wkład CRF1 i CRF2 wydaje się być różny (Bale i Vale, 2004; Risbrough i in..., 2004). Ponadto CRF1 i CRF2 w różny sposób zmieniają zachowania związane z karmieniem, motorykę żołądka i napięcie naczyniowe (Zorrilla i in., 2004; Martinez i in., 2004; Wiley i Davenport, 2004). Sklonowana przez Millipore ludzka linia komórkowa z ekspresją CRF2 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego CRF2 na powierzchni komórki i zawiera wysoki poziom obiecującego białka G Gα15, aby połączyć receptor ze szlakiem sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów CRF2.
Receptory czynnika uwalniającego kortykotropinę, CRF1 i CRF2, są sprzężonymi z Gs receptorami GPCR wyrażanymi w mózgu, naczyniach krwionośnych i jelitach, które wiążą się z kilkoma neuropeptydami, w tym czynnikiem uwalniającym kortykotropinę (CRF) i urokortyną oraz peptydem płazów sauvagine (Lovenberg i in., 1995; Bale i Vale, 2004). Ponadto dwa peptydy, urokortyna II (Ucn II) i urokortyna III (Ucn III), wiążą się selektywnie i z wysokim powinowactwem do CRF2 (Lewis i in., 2001). Peptydy CRF i ich receptory odgrywają ważną rolę w stresie, w którym pośredniczy oś podwzgórze-przysadka-nadnercza w modelach zwierzęcych i prawdopodobnie w depresji i lęku u ludzi, chociaż wkład CRF1 i CRF2 wydaje się być różny (Bale i Vale, 2004; Risbrough i in..., 2004). Ponadto CRF1 i CRF2 w różny sposób zmieniają zachowania związane z karmieniem, motorykę żołądka i napięcie naczyniowe (Zorrilla i in., 2004; Martinez i in., 2004; Wiley i Davenport, 2004). Sklonowana przez Millipore ludzka linia komórkowa z ekspresją CRF2 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego CRF2 na powierzchni komórki i zawiera wysoki poziom obiecującego białka G Gα15, aby połączyć receptor ze szlakiem sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów CRF2.
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial. Fifty (50) mL of Media Component.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują {HCompany} do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby wyświetlić formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1